Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tris(hydroxymethyl)aminomethanhydrochlorid, 99+ %, hochrein
Artikelnummer. 10421271 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Plastikeimer
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
250 Gramm
5 Kilogramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10421271 250 g Kunststoffflasche 250 Gramm
10093020 100 g Kunststoffflasche 100 Gramm
10358360 1 kg Kunststoffflasche 1 Kilogramm
10032593 5 kg Plastikeimer 5 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10421271 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 228032500
ChemsChrom Mega Deals
Verwenden Sie den Aktionscode 27993
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1185-53-1 | C4H11NO3·HCl | 157.6 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Biologischer Puffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1185-53-1
Summenformel C4H11NO3·HCl
Molekulargewicht (g/mol) 157.6
MDL-Nummer MFCD00012590
InChI-Schlüssel QKNYBSVHEMOAJP-UHFFFAOYSA-N
Synonym tris hydrochloride, tris hydroxymethyl aminomethane hydrochloride, 2-amino-2-hydroxymethyl propane-1,3-diol hydrochloride, tromethamine hydrochloride, tris hcl, Tris-HCl, 2-amino-2-hydroxymethyl-1,3-propanediol hydrochloride, tris buffer hydrochloride, 1,3-propanediol, 2-amino-2-hydroxymethyl-, hydrochloride
PubChem CID 93573
IUPAC-Name 2-Amino-2-(Hydroxymethyl)Propan-1,3-Diol;Hydrochlorid
SMILES C(C(CO)(CO)N)O.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tris(hydroxymethyl)aminomethane hydrochloride
Schmelzpunkt 150.0°C to 153.0°C
Farbe Weiß
pH 3.5 to 5 (1% soln. at 25°C)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99+%
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel (HOCH2)3CNH2·HCl
Menge 250 g
Löslichkeitsinformationen (1% in water) Clear colorless
Formelmasse 157.6
Reinheit (%) 99+%
Güte Extrarein
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Kristalle