Learn More
Tris(hydroxymethyl)nitromethan, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11328066
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11328066 500 g 500 Gramm
11318066 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11328066 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L13349.36
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 22-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 126-11-4 | C4H9NO5 | 151.12 g/mol
Tris(hydroxymethyl)nitromethane, is used as an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff. It is used as a primary and secondary intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Tris(hydroxymethyl)nitromethan wird als wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt für die organische Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffe verwendet. Es dient als primäres und sekundäres Zwischenprodukt.
Löslichkeit
Es ist in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln und Basen fernhalten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 126-11-4
Summenformel C4H9NO5
Molekulargewicht (g/mol) 151.12
MDL-Nummer MFCD00007395
InChI-Schlüssel OLQJQHSAWMFDJE-UHFFFAOYSA-N
Synonym tris hydroxymethyl nitromethane, 2-hydroxymethyl-2-nitropropane-1,3-diol, 2-hydroxymethyl-2-nitro-1,3-propanediol, cimcool wafers, tris nitro, trimethylolnitromethane, isobutylglycerol, nitro, nitroisobutylglycerol, 1,3-propanediol, 2-hydroxymethyl-2-nitro, methane, trimethylolnitro
PubChem CID 31337
IUPAC-Name 2-(hydroxymethyl)-2-nitropropane-1,3-diol
SMILES OCC(CO)(CO)[N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tris(hydroxymethyl)nitromethane
Schmelzpunkt ∽160°C (decomposition)
Strukturformel (HOCH2)3CNO2
Menge 500 g
Beilstein 742427
Merck Index 14,9753
Löslichkeitsinformationen It is soluble in water.
Formelmasse 151.12
Reinheit (%) 95%