Learn More
Tris(-hydroxymethyl)phosphin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10465375 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10465375 25 g Glasflasche 25 Gramm
10262952 1 g Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10465375 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 363840250
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 2767-80-8 | C3H9O3P | 124.08 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2767-80-8
Summenformel C3H9O3P
Molekulargewicht (g/mol) 124.08
MDL-Nummer MFCD00055382
InChI-Schlüssel JMXMXKRNIYCNRV-UHFFFAOYSA-N
Synonym tris hydroxymethyl phosphine, methanol, phosphinidynetris, trimethylolphosphine, phosphinidynetrimethanol, tris methanol phosphine, phosphinidynetrismethanol, unii-y6tg7wf7oq, y6tg7wf7oq, methanol, 1,1',1-phosphinidynetris, methanol, phosphinidynetri-7ci,8ci
PubChem CID 76001
IUPAC-Name Bis(hydroxymethyl)phosphylmethanol
SMILES C(O)P(CO)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tris(hydroxymethyl)phosphine
Schmelzpunkt 48°C to 56°C
Farbe Weiß bis gelb
Siedepunkt 111.0°C to 113.0°C (2.5 mmHg)
Flammpunkt >110°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Glasflasche
Menge 25 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol
Formelmasse 124.08
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Pulver, Kristalle oder Brocken
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tris(hydroxymethyl)phosphine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.