Learn More
Tris(n-Butylcyclopentadienyl)yttrium(III), 99.9 % (REO), Thermo Scientific™
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Tris(n-butylcyclopentadienyl)yttrium(III) |
| Hinweise zum Prozentgehalt | (REO) |
| Menge | 1 g |
| UN-Nummer | UN1993 |
| Empfindlichkeit | Air and moisture sensitive |
| Formelmasse | 452.52 |
| Reinheit (%) | 99.9% |
| Physikalische Form | Flüssigkeit |