Learn More
Tris[N,N-bis(trimethylsilyl)amid]erbium(III), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11448620
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11448620 1 g 1 Gramm
11438620 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11448620 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 044421.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 103457-72-3 | C18H54ErN3Si6 | 648.42 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
  • Verpackt unter Argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 103457-72-3
Summenformel C18H54ErN3Si6
Molekulargewicht (g/mol) 648.42
MDL-Nummer MFCD00271002
InChI-Schlüssel ZVNGWTZZRANJAO-UHFFFAOYSA-N
Synonym bis trimethylsilyl azanide; erbium 3+, tris n,n-bis trimethylsilyl amide erbium iii, acmc-20al2x, erbium iii bis trimethylsilyl amide, tris bis trimethylsilyl amino erbium, erbium tris bis trimethylsilyl amide, erbium 3+ tris bis trimethylsilyl azanide, erbium tris trimethyl-n-trimethylsilyl silanaminide, silanamine,1,1,1-trimethyl-n-trimethylsilyl-, erbium 3+ salt 3:1
PubChem CID 6098739
IUPAC-Name Bis(trimethylsilyl)azanid; Erbium(3+)
SMILES C[Si](C)(C)[N-][Si](C)(C)C.C[Si](C)(C)[N-][Si](C)(C)C.C[Si](C)(C)[N-][Si](C)(C)C.[Er+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tris[N,N-bis (trimethylsilyl)amide]erbium (III)
Schmelzpunkt 166°C
Farbe Rosa
Strukturformel [[(CH3)3Si]2N]3Er
Menge 1 g
UN-Nummer UN3396
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 648.41
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver