Learn More
Tris-SDS-PAGE-Laufpuffer, FASTRun, 10x
Artikelnummer. 15586006
Change view
Click to view available options
Menge:
1 L
Packungsgröße:
1 Liter
Artikelnummer. Menge unitSize
15586006 1 L 1 Liter
1 options
Artikelnummer. 15586006
Marke: Fisher Bioreagents BP8811
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Kompatibel mit der Chemie von Tris-Glycin SDS (SDS-PAGE), unabhängig davon, ob Sie vorgefertigte oder eigene Polyacrylamidgele (PYO) nutzen
  • Reduzieren Sie die Wartezeit für Ihre SDS PAGE-Gele um mehr als 70 %, und erzielen Sie eine vergleichbare oder bessere Klarheit gegenüber herkömmlichen Puffern
  • Die neuartige Pufferchemie sorgt für eine bessere Auflösung und erfordert daher weniger TG-Gel-Zusammensetzungen, um ein Protein vollständig zu lösen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
CAS 151-21-3
Farbe Farblos bis hellgelb
pH-Bereich 7.7 to 8.3 (1X/10X soln. at 25°C)
Form Flüssig
Menge 1 L