Learn More
Tris-SDS-PAGE-Laufpuffer, FASTRun, 10x
Click to view available options
Menge:
1 L
Packungsgröße:
1 Liter
Beschreibung
- Reduzieren Sie die Wartezeit für Ihre SDS PAGE-Gele um mehr als 70 %, und erzielen Sie eine vergleichbare oder bessere Klarheit gegenüber herkömmlichen Puffern
- Die neuartige Pufferchemie sorgt für eine bessere Auflösung und erfordert daher weniger TG-Gel-Zusammensetzungen, um ein Protein vollständig zu lösen.
Spezifikation
Spezifikation
| CAS | 151-21-3 |
| Farbe | Farblos bis hellgelb |
| pH-Bereich | 7.7 to 8.3 (1X/10X soln. at 25°C) |
| Form | Flüssig |
| Menge | 1 L |