Learn More
Tris(trimethylsiloxy)silan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11399325
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11399325 5 g -
11309335 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11399325 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L16686.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 1873-89-8 | C9H27O3Si4 | 295.65 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1873-89-8
Summenformel C9H27O3Si4
Molekulargewicht (g/mol) 295.65
MDL-Nummer MFCD00054865
InChI-Schlüssel XAASNKQYFKTYTR-UHFFFAOYSA-N
Synonym tris trimethylsiloxy silane, tris trimethylsilyloxy silane, tris trimethylsilyloxy silicon, 1,1,1,5,5,5-hexamethyl-3-trimethylsilyl oxy trisiloxane, 1,1,5,5,5-hexamethyl-3-trimethylsilyl oxy trisiloxane, tris trimethylsilyloxy silyl radical, trisiloxane, 1,1,1,5,5,5-hexamethyl-3-trimethylsilyl oxy
PubChem CID 6365044
SMILES C[Si](C)(C)O[Si](O[Si](C)(C)C)O[Si](C)(C)C
Spezifikation
Siedepunkt 64°C (10mmHg)
Chemischer Name oder Material Tris(trimethylsiloxy)silane
Menge 5 g
UN-Nummer UN1993
Flammpunkt 50°C (122°F)
IUPAC-Name 2,2,2,6-Tetramethyl-4-[(trimethylsilyl)oxy]-3,5-dioxa-2,4,6-trisilaheptan-4-yl
Formelmasse 296.66
Reinheit (%) 97%
Brechungsindex 1.3865
Dichte 0.852