Learn More
[Tris(trimethylsilyl)]phosphin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10547231 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mL
5 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
10547231 1 mL 1 Milliliter
10666281 5 mL -
2 options
Artikelnummer. 10547231
Marke: Thermo Scientific Acros 291700010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 15573-38-3
Summenformel C9H27PSi3
MDL-Nummer MFCD00015487
InChI-Schlüssel OUMZKMRZMVDEOF-UHFFFAOYSA-N
Synonym tris trimethylsilyl phosphine, tris trimethylsilyl phosphane, phosphine, tris trimethylsilyl, 1,1,1,3,3,3-hexamethyl-2-trimethylsilyl disilaphosphane, tris trimethylsilyl phosphine in hexane, pubchem6456, acmc-1btki, tris-trimethylsilyl phosphine, phosphine,tris trimethylsilyl
PubChem CID 272683
IUPAC-Name Tris(trimethylsilyl)phosphan
SMILES C[Si](C)(C)P([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material [Tris(trimethylsilyl)]phosphine
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.86g/mL
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche in Zinndose verpackt
Strukturformel [(CH3)3Si]3P
Menge 1 mL
Molekulargewicht (g/mol) 250.544
Formelmasse 250.54
Physikalische Form Flüssig