missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

[Tris(trimethylsilyl)]phosphin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. p-7203428 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 mL
5 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10547231

Marke: Thermo Scientific Acros 291700010

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 15573-38-3
Summenformel C9H27PSi3
MDL-Nummer MFCD00015487
InChI-Schlüssel OUMZKMRZMVDEOF-UHFFFAOYSA-N
Synonym tris trimethylsilyl phosphine, tris trimethylsilyl phosphane, phosphine, tris trimethylsilyl, 1,1,1,3,3,3-hexamethyl-2-trimethylsilyl disilaphosphane, tris trimethylsilyl phosphine in hexane, pubchem6456, acmc-1btki, tris-trimethylsilyl phosphine, phosphine,tris trimethylsilyl
PubChem CID 272683
IUPAC-Name Tris(trimethylsilyl)phosphan
SMILES C[Si](C)(C)P([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C

Spezifikation

Chemischer Name oder Material [Tris(trimethylsilyl)]phosphine
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.86g/mL
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche in Zinndose verpackt
Strukturformel [(CH3)3Si]3P
Menge 1 mL
Molekulargewicht (g/mol) 250.544
Formelmasse 250.54
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

RUO – Research Use Only

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt