missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tris(trimethylsilyl)silane), TRC

Artikelnummer. 30449505
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
30449505 5 g 5 Gramm
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30449505

Marke: Toronto Research Chemicals TRCT8864455G

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Tris(trimethylsilyl)silane
CAS 1873-77-4
Summenformel C9H28Si4
Menge 5 g
Synonym 1,1,1,3,3,3-Hexamethyl-2-(trimethylsilyl)trisilane, TTMSS, Tris(trimethylsilyl)silane
InChI-Formel InChI=1S/C9H28Si4/c1-11(2,3)10(12(4,5)6)13(7,8)9/h10H,1-9H3
SMILES C[Si](C)(C)[SiH]([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C
IUPAC-Name bis(trimethylsilyl)silyl-trimethylsilane
Molekulargewicht (g/mol) 248.66
Formelmasse 248.1268
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.