Learn More
Tris(trimethylsilyl)silane), TRC
Artikelnummer. 30453625
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
2.5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
2.50 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
30453625 2.5 g 2.50 Gramm
30450528 1 g 1 Gramm
2 options
Artikelnummer. 30453625
Marke: Toronto Research Chemicals TRCT8864452.5G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tris(trimethylsilyl)silane
CAS 1873-77-4
Summenformel C9H28Si4
Menge 2.5 g
Synonym 1,1,1,3,3,3-Hexamethyl-2-(trimethylsilyl)trisilane, TTMSS, Tris(trimethylsilyl)silane
InChI-Formel InChI=1S/C9H28Si4/c1-11(2,3)10(12(4,5)6)13(7,8)9/h10H,1-9H3
SMILES C[Si](C)(C)[SiH]([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C
IUPAC-Name bis(trimethylsilyl)silyl-trimethylsilane
Molekulargewicht (g/mol) 248.66
Formelmasse 248.1268