Learn More
Tris(trimethylsilyloxy)ethylen, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10259463 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10259463 1 g Glasflasche 1 Gramm
10707022 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10259463 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 216010010
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 69097-20-7
Summenformel C11H28O3Si3
Molekulargewicht (g/mol) 292.60
MDL-Nummer MFCD00011641
InChI-Schlüssel FCZGHPGTZRTDNN-UHFFFAOYSA-N
Synonym tris trimethylsilyloxy ethylene, tris trimethylsiloxy ethylene, vinyl-2-ylidenetris oxy tris trimethylsilane, 2,2,7,7-tetramethyl-4-trimethylsilyl oxy-3,6-dioxa-2,7-disilaoct-4-ene, 3,6-dioxa-2,7-disilaoct-4-ene, 2,2,7,7-tetramethyl-4-trimethylsilyl oxy, acmc-1b3cp, tris trimethylsiloxy ethene, tris trimethylsiloxy-ethylene, tris-trimethylsiloxy ethylene
PubChem CID 553067
IUPAC-Name 2,2,7,7-tetramethyl-4-[(trimethylsilyl)oxy]-3,6-dioxa-2,7-disilaoct-4-ene
SMILES C[Si](C)(C)OC=C(O[Si](C)(C)C)O[Si](C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tris(trimethylsilyloxy)ethylene
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.8850g/mL
Siedepunkt 90.0°C (1.0 mmHg)
Flammpunkt 39°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel [(CH3)3SiO]2C=CHOSi(CH3)3
Brechungsindex 1.4190 to 1.4220
Menge 1 g
Fieser 08,523; 09,512
Relative Dichte 0.885
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble.
Formelmasse 292.59
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tris(trimethylsilyloxy)ethylene
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO– Nur für Forschungszwecke