Learn More
Trinatriumcitrat-Dihydrat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11444993
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10,000 g
2500 g
500 g
Packungsgröße:
10000 Gramm
2500 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11444993 2500 g 2500 Gramm
11434993 500 g 500 Gramm
11454993 10,000 g 10000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11444993 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12274.0E
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    99.40 €
    89.65 € / 2500 Gramm
    Sparen 9.75 €
    9% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 6132-04-3 | C6H9Na3O9 | 294.10 g/mol
Trisodiumcitrat-Dihydrat wird häufig in Lebensmitteln, Getränken und Füllstoffen als Puffer, zur Sequestrierung oder als Emulgiermittel eingesetzt. Wurde als Antikoagulant bei Bluttransfusionen, osmotischen Abführmitteln, funktionellen Flüssigkeiten, der Reinigung von Lösungsmitteln, Pflegemitteln, Geschirrspülmitteln und der Reinigung von Kfz-Heizkörpern verwendet.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Trisodiumcitrat-Dihydrat wird häufig in Lebensmitteln, Getränken und Füllstoffen als Puffer, zur Sequestrierung oder als Emulgiermittel eingesetzt. Wurde als Antikoagulant bei Bluttransfusionen, osmotischen Abführmitteln, funktionellen Flüssigkeiten, der Reinigung von Lösungsmitteln, Pflegemitteln, Geschirrspülmitteln und der Reinigung von Kfz-Heizkörpern verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich. Unlöslich in Alkohol.
Hinweise
Stabil und inkompatibel mit Basen, Reduktionsmitteln, Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6132-04-3
Summenformel C6H9Na3O9
Molekulargewicht (g/mol) 294.10
MDL-Nummer MFCD00150031
InChI-Schlüssel NLJMYIDDQXHKNR-UHFFFAOYSA-K
Synonym trisodium citrate dihydrate, sodium citrate dihydrate, sodium citrate tribasic dihydrate, natriumcitrat-dihydrat, sodium citrate hydrate, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, trisodium salt, dihydrate, citronensaeure-tri-na-salz-dihydrat, citric acid trisodium salt dihydrate, citric acid, trisodium salt dihydrate, trisodium 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate dihydrate
PubChem CID 71474
ChEBI CHEBI:32142
IUPAC-Name Trinatrium;2-Hydroxypropan-1,2,3-Tricarboxylat;Dihydrat
SMILES C(C(=O)[O-])C(CC(=O)[O-])(C(=O)[O-])O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Trisodium citrate dihydrate
Schmelzpunkt 150°C (in -2H2O)
Dichte 1.76
Geruch Geruchsneutral
Menge 2500 g
Beilstein 6104939
Merck Index 14,8602
Löslichkeitsinformationen Soluble in water. Insoluble in alcohol.
Formelmasse 294.10 (258.07 Anhydrous)
Reinheit (%) 99%