Learn More
BD Biosciences™ Tritest: CD3 FITC/CD16+CD56 PE/CD45 PerCP (CE/IVD)
Click to view available options
Menge:
50 Tests
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Klon SK7 (auch bekannt als Leu-4) NCAM16.2 (auch NCAM16 genannt) B73.12 D1 (CD/IVD).
- BD Tritest™ CD3 Fluorescein-Isothiocyanat (FITC)/CD16 + CD56 Phycoerythrin (PE)/CD45 Peridinin-Chlorophyll-Protein (PerCP) ist ein dreifarbiges direktes Immunfluoreszenzreagenz zur Verwendung mit einem entsprechend ausgestatteten Durchflusszytometer zur Identifizierung und Bestimmung der Prozentsätze und absoluten Zählwerte von reifen menschlichen T-Lymphozyten (CD3+) und natürlichen Killerzellen (NK) (CD3–CD16+CD56+) sowie Lymphozyten-Subsets in Erythrozyt-lysiertem Vollblut.
- Bei Verwendung mit BD Trucount Röhrchen™ können die absoluten Zählungen dieser Populationen aus einem einzelnen Röhrchen gezählt werden.
- BD Tritest Reagenz und BD Trucount Röhrchen können mit dem BD FACS™ Loader verwendet werden.
- Das Reagenz kann mit oder ohne Isotyp-Kontrolle verwendet werden.
- Inhalt:
- Spezifität: CD3, Klon: SK& (Leu-4), Format: FITC, Isotyp: IgG<sub>1</sub> K, Entrez Gen-ID: 916
- Spezifität: CD56 (NCAM-1), Klon: NCAM16.2 )NCAM16), Format: PE, Isotyp: IgG<sub>2b</sub> K, Entrez Gen-ID: 4684
- Spezifität: CD16 (FcyRIII), Klon: B73.1, Format: PE, Isotyp: IgG<sub>1</sub> K
- Spezifität: CD45, Klon: 2D1, Format: PerCP, Isotyp: IgG<sub>1</sub> K
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Lagern Sie das Reagenz bei 2 bis 8 °C, um die Stabilität zu erhalten. Nicht nach dem auf dem Etikett angegebenen Verfallsdatum verwenden. Das Reagenz nicht einfrieren oder während der Lagerung oder während der Inkubation mit Zellen keiner direkten Lichteinwirkung aussetzen. Das Reagenzfläschchen trocken halten. Verwenden Sie das Reagenz nicht, wenn Sie Veränderungen im Aussehen beobachten. Niederschläge oder Verfärbungen weisen auf Instabilität oder Verschlechterung hin. |
| Anzahl Tests | 50 Tests |
| Menge | 50 Tests |
| Kennzeichnung | CE/IVD |
| Produkttyp | Testreagenzien für die Immunfluoreszenz-Durchflusszytometrie |