Learn More
BD Biosciences™ Tritest: CD3 FITC/CD19 PE/CD45 PerCP (CE/IVD)
Beschreibung
- Klon SK7 (Leu-4) SJ25C1 (SJ25-C1) 2D1 (CE/IVD).
- BD TriTEST™ CD3-Fluorescein-Isothiocyanat (FITC)/CD19-Phycoerythrin (PE)/CD45-Peridinin-Chlorophyll-Protein (PerCP) ist ein dreifarbiges direktes Immunfluoreszenzreagenz zur Verwendung mit einem entsprechend ausgestatteten Durchflusszytometer und dient zur Identifizierung und Bestimmung der Prozentsätze und absoluten Zahlen von reifen humanen T- (CD3+) und B- (CD19+) Lymphozyten in Erythrozyt-lysiertem Vollblut.
- Bei Verwendung mit Trucount™ Röhrchen können die absoluten Zählungen dieser Populationen aus einem einzelnen Röhrchen gezählt werden.
- BD Tritest Reagenz und Trucount Röhrchen können mit dem FACS Loader verwendet werden. Das Reagenz kann mit oder ohne Isotyp-Kontrolle verwendet werden.
- Inhalt:
- Spezifität: CD3, Klon: SK7 (Leu-4), Format: FITC, Isotyp: IgG<sub>1</sub> K, Entrez Gen-ID: 916
- Spezifität: CD19, Klon: SJ25C1 (SJ25-C1), Format: PE, Isotyp: IgG<sub>2b</sub> K, Entrez Gen-ID: 930
- Spezifität: CD45, Klon: 2D1, Format: PerCP, Isotyp: IgG<sub>1</sub> K
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Lagern Sie das Reagenz bei 2 bis 8 °C, um die Stabilität zu erhalten. Nicht nach dem auf dem Etikett angegebenen Verfallsdatum verwenden. Das Reagenz nicht einfrieren oder während der Lagerung oder während der Inkubation mit Zellen keiner direkten Lichteinwirkung aussetzen. Das Reagenzfläschchen trocken halten. Verwenden Sie das Reagenz nicht, wenn Sie Veränderungen im Aussehen beobachten. Niederschläge oder Verfärbungen weisen auf Instabilität oder Verschlechterung hin. |
| Anzahl Tests | 50 Tests |
| Menge | 50 Tests |
| Kennzeichnung | CE/IVD |
| Produkttyp | Testreagenzien für die Immunfluoreszenz-Durchflusszytometrie |