Learn More
BD Biosciences™ Tritest: CD4 FITC/CD8 PE/CD3 PerCP (CE/IVD)
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
50 Tests
missing translation for 'unitSize'
1 Stück
Description
- Klon SK3 (Leu3a) SK1 SK7 (Leu-4) (CE/IVD)
- BD TriTEST™ CD4-Fluorescein-Isothiocyanat (FITC)/CD8-Phycoerythrin (PE)/CD3-Peridinin-Chlorophyll-Protein (PerCP) ist ein dreifarbiges direktes Immunfluoreszenzreagenz zur Verwendung mit einem entsprechend ausgestatteten Durchflusszytometer und dient zur Identifizierung und Bestimmung der absoluten Anzahl reifer humaner T-Lymphozyten (CD3+), Helfer-/Induktor- (CD3+CD4+) T-Lymphozyten und Suppressor-/zytotoxischer (CD3+CD8+) T-Lymphozyten in Erythrozyt-lysiertem Vollblut.
- Bei Verwendung mit Trucount™ Röhrchen können die absoluten Zählungen dieser Populationen aus einem einzelnen Röhrchen gezählt werden.
- BD Tritest Reagenz und Trucount Röhrchen können mit dem FACS Loader verwendet werden.
- Inhalt:
- Spezifität: CD4, Klon SK3 (Leu3a), Format: FITC, Isotyp: IgG<sub>1</sub> K, Entrez Gen-ID: 920
- Spezifität: CD8, Klon: SK1, Format: PE, Isotyp: IgG<sub>1</sub> K, Entrez Gen-ID: 925
- Spezifität: CD3, Klon: SK7 (Leu-4), Format: PerCP, Isotyp: IgG<sub>1</sub> K, Entrez Gen-ID: 916
Specifications
Specifications
| Inhalt und Lagerung | Lagern Sie das Reagenz bei 2 bis 8 °C, um die Stabilität zu erhalten. Nicht nach dem auf dem Etikett angegebenen Verfallsdatum verwenden. Das Reagenz nicht einfrieren oder während der Lagerung oder während der Inkubation mit Zellen keiner direkten Lichteinwirkung aussetzen. Das Reagenzfläschchen trocken halten. Verwenden Sie das Reagenz nicht, wenn Sie Veränderungen im Aussehen beobachten. Niederschläge oder Verfärbungen weisen auf Instabilität oder Verschlechterung hin. |
| Anzahl Tests | 50 Tests |
| Menge | 50 Tests |
| Kennzeichnung | CE/IVD |
| Produkttyp | Testreagenzien für die Immunfluoreszenz-Durchflusszytometrie |