Learn More
Trithiocyanursäure, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11479376
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11479376 25 g 25 Gramm
11469376 5 g 5 Gramm
11489376 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11479376 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A19080.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 15-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 638-16-4 | C3H3N3S3 | 177.258 g/mol
Reaction of BunLi with trithiocyanuric acid (LH3) in toluene/HMPA yielded a mono-lithiated species, [(LH2Li)·HMPA2]. Metal complexes of trithiocyanuric acid is used for the elucidation of coordination polymer stoichiometry via thermometric titrimetry:.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Die Reaktion von BunLi mit Trithiocyanursäure (LH3) in Toluol/HMPA ergibt eine mono-lithiierte Spezies, [(LH2Li)·HMPA2]. Metallkomplexe von Trithiocyanursäure werden für die Aufklärung der Koordinationspolymer-Stöchiometrie über die thermometrische Titrimetrie verwendet:
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 638-16-4
Summenformel C3H3N3S3
Molekulargewicht (g/mol) 177.258
MDL-Nummer MFCD00006052
InChI-Schlüssel WZRRRFSJFQTGGB-UHFFFAOYSA-N
Synonym trithiocyanuric acid, thiocyanuric acid, 1,3,5-triazine-2,4,6-trithiol, trismercaptotriazine, trimercaptocyanuric acid, cyanuric acid, trithio, usaf th-3, 1,3,5-triazine-2,4,6 1h,3h,5h-trithione, s-triazine-2,4,6-trithiol, 2,4,6-triazinetrithiol
PubChem CID 1268121
IUPAC-Name 1,3,5-Triazinan-2,4,6-Trithion
SMILES C1(=S)NC(=S)NC(=S)N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Trithiocyanuric acid
Schmelzpunkt >300°C
Menge 25 g
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 177.27
Reinheit (%) 95%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Trithiocyanuric acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Trithiocyanuric acid