Learn More
Tritolylphosphat, 63-85 %, technisch, Rückstand andere Tolylphosphat-Isomere, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10721715 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
2.50 Kilogramm
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10721715 2.5 kg Glasflasche 2.50 Kilogramm
10055690 25 g Glasflasche 25 Gramm
10687391 500 g Glasflasche 500 Gramm
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10721715
Marke: Thermo Scientific Acros 422310025
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 1330-78-5 | C21H21O4P | 368.36 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1330-78-5
Summenformel C21H21O4P
Molekulargewicht (g/mol) 368.36
MDL-Nummer MFCD02102116
Synonym Tricresyl phosphate
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tritolyl phosphate
Namenshinweis tech., 99%
Schmelzpunkt -30°C
Farbe Weiß
Dichte 1.1600g/mL
Siedepunkt 265°C (10.0 mmHg)
Flammpunkt 234°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (sum of isomers) (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3C6H4O)3PO
Brechungsindex 1.5550 to 1.557
Menge 2.5 kg
Merck Index 15, 9940
Relative Dichte 1.16
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Formelmasse 368.36
Reinheit (%) 99%
Güte Technisch
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tritolyl phosphate, mixture of isomers
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
  • H361fd-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P391-Verschüttete Mengen aufnehmen.