Learn More
Triton™ X-100, ExtraPure, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. p-7073641 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
500 mL
2,5 l
Packungsgröße:
2.50 Liter
500 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
10254640 500 mL 500 Milliliter
10509020 2,5 l 2.50 Liter
2 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XIV der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 10254640
Marke: Fisher Chemical T/3751/08
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XIV der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Zur Solubilisierung und Permeabilisierung von Membranen
Dieses nichtionische Reinigungsmittel wird zur Solubilisierung von Membranen und zur Permeabilisierung von nicht fixierten eukaryotischen Membranen verwendet und ist ein Bestandteil von Lysepuffern zur DNA-Extraktion.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Klares Gelb
CAS 9002-93-1
Summenformel C34H62O11
Formelmasse 646.86 mol
Menge 500 mL
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Triton X-100
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.