Learn More
Thermo Scientific Chemicals Triton™ X-100, scintillation grade
Artikelnummer. 10269510 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
10269510 500 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XIV der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 10269510 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 422355000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XIV der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
CAS: 9002-93-1 | C16H26O2 | 250.38 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
For fluorescence/luminescence spectroscopy
EcoSafPak™ is an environmentally friendly packaging system made of 100% recyclable material by a SFI certified supplier.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Triton™ X-100
Farbe Nicht ausgewiesen
CAS 9002-93-1
Physikalische Form Flüssig
Trübungspunkt 63° to 69°C (1% in aq. soln.)
Dichte 1.0670g/mL
Menge 500 mL
Infrarotspektrum Authentic
Verpackung EcoSafPak™
Brechungsindex 1.4900 to 1.4920 (20°C, 589nm)
Summenformel C16H26O2.
MDL-Nummer MFCD00132505
Merck Index 15, 6850
Synonym Polyethylenglykol Mono-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl]-ether
InChI-Schlüssel JYCQQPHGFMYQCF-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)(C)CC(C)(C)C1=CC=C(OCCO)C=C1
IUPAC-Name 2-[4-(2,4,4-Trimethylpentan-2-yl)phenoxy]ethan-1-ol
Molekulargewicht (g/mol) 250.38
PubChem CID 5590
Formelmasse 646.85