Learn More
Triton™ X-100, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10591461 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
250 ml
1 l
2.5 L
10 L
Verpackung:
EcoSafPak™
Glasflasche
Kunststofftrommel
Packungsgröße:
1 Liter
10 Liter
2.50 Liter
250 Milliliter
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10591461 250 ml Glasflasche 250 Milliliter
10703411 1 l EcoSafPak™ 1 Liter
10541754 2.5 L Glasflasche 2.50 Liter
11944741 10 L Kunststofftrommel 10 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XIV der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 10591461 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 215682500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XIV der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Chemische Identifikatoren
CAS 9002-93-1
Summenformel C16H26O2
Molekulargewicht (g/mol) 250.38
MDL-Nummer MFCD00132505
InChI-Schlüssel JYCQQPHGFMYQCF-UHFFFAOYSA-N
Synonym Polyoxyethylen(10)octylphenylether
PubChem CID 5590
SMILES CC(C)(C)CC(C)(C)C1=CC=C(OCCO)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Triton™ X-100
Siedepunkt 270.0 °C
Schmelzpunkt 6.0 °C
Dichte 1.0670 g/ml
Menge 250 ml
Flammpunkt 274 °C
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4900 bis 1.4920
Relative Dichte 1.067
Viskosität 240 mPa.s (25 ° C)
UN-Nummer 3082
Merck Index 15, 6850
Löslichkeitsinformationen Löslichkeit in Wasser: löslich. Andere Löslichkeiten: löslich in Toluol, Xylol, Trichlorethylen, Ethylenglycol, Ethylether, Ethylalkohol, Isopropylalkohol, Ethylendichlorid und den meisten anderen Lösungsmitteln, unlöslich in Petroleum, Testbenzin.
IUPAC-Name 2-[4-(2,4,4-Trimethylpentan-2-yl)phenoxy]Ethanol
Formelmasse 646.85
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Triton X-106
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /