Learn More
Triton X-100, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11408706
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
2500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
2500 Milliliter
500 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11408706 2500 mL 2500 Milliliter
11488696 100 mL 100 Milliliter
11498696 500 mL 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XIV der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 11408706 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A16046.0F
Folgen Sie dem Workflow - Entdecken Sie die Einsparungen
Verwenden Sie den Aktionscode 27967
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XIV der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
CAS: 9002-93-1 | C16H26O2 | 250.38 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Detergenz, entspricht Nonidet P-40.Triton|r X-100; wird als nichtionisches Detergenz, Emulgator und Dispergiermittel verwendet. Es ist nützlich für die Isolierung von Membranproteinen. Es wird auch in der Elektrophorese verwendet. Es ist ein Wirkstoff im Influenzaimpfstoff (Fluzone). Es findet Anwendungen in der Dispersion von Kohlenstoffmaterialien für weiche Verbundwerkstoffe und schränkt die Kolonieexpansion in Aspergillus nidulans in der Mikrobiologie ein. Darüber hinaus ist es ein Wirkstoff in selbstgemachten Vinyl-Schallplatten-Reinigungsflüssigkeiten zusammen mit destilliertem Wasser und Isopropylalkohol.
Löslichkeit
Mit Wasser mischbar.
Hinweise
Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Säuren, starken Basen und starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 9002-93-1
Summenformel C16H26O2.
Molekulargewicht (g/mol) 250.38
MDL-Nummer MFCD00132505
InChI-Schlüssel JYCQQPHGFMYQCF-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 5590
SMILES CC(C)(C)CC(C)(C)C1=CC=C(OCCO)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Triton X-100
Siedepunkt >250°C
Schmelzpunkt ∽5°C
Dichte 1.070
Menge 2500 mL
Flammpunkt 180°C (356°F)
Brechungsindex 1.49
Löslichkeitsinformationen Miscible with water.
IUPAC-Name 2-[4-(2,4,4-Trimethylpentan-2-yl)phenoxy]Ethanol
Formelmasse ca. 625