Learn More
Triton™ X-114, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11466361 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mL
250 mL
500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
250 Milliliter
500 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
11466361 100 mL 100 Milliliter
11476361 250 mL 250 Milliliter
11486361 500 mL 500 Milliliter
3 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XIV der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 11466361
Lieferant: MP Biomedicals 0219397180
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XIV der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Triton™ X-114 is a surfactant used in industrial and household detergent applications and in emulsifying agents.
  • Niedriger Trübungspunkt 23 °C
  • Bei Temperaturen über dem Trübungspunkt trennen sich Reinigungsmittellösungen in wässrige und waschmittelnangereicherte Phasen
Applikation:
Verwendungszweck:
  • Industrielle und Haushaltsreinigungsmittelanwendungen
  • Emulgatoren
Sie werden in fast allen Arten von flüssigen, pastösen und pulverförmigen Reinigungsmitteln eingesetzt, von schweren Industrieprodukten bis hin zu sanften Detergenzien für empfindliche Textilien
Tenside sind wichtige Bestandteile primärer Emulgatormischungen in der Herstellung:
  • Emulsionspolymere
  • Stabilisatoren in Latexpolymeren
  • Emulgatoren für landwirtschaftliche Emulsionskonzentrate
  • Benetzbare Pulver
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 9036-19-5
Synonym tert-octylphenoxy poly(oxyethylene)ethanol, Alkylphenol hydroxypolyethylene, (1,1,3,3-Tetramethylbutyl)phenyl-polyethylene glycol, Polyethylene glycol tert-octylphenyl ether, tert-octylphenoxypoly (ethoxyethanol)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Triton™ X-114
Farbe Hellgelb
Physikalische Form Flüssig
Dichte 8.8 lb./gal
Menge 100 mL
Verpackung Kunststoffbehälter
Relative Dichte 1.054 g/ml
Summenformel (C2H4O)x · C14H22O (x= 7-8)
Molekulargewicht (g/mol) 294.435 g/mol
Sofern nicht anders angegeben, sind die Produkte von MP Biomedical nur zur Forschung oder Weiterverarbeitung, aber nicht zur direkten Anwendung am Menschen bestimmt.