Learn More
TRMT5 Antibody (OTI1B5), Novus Biologicals Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
256.00 € - 550.00 €
Spezifikation
Antigen TRMT5
Klon OTI1B5
Verdünnung Western Blot 1:2000, Immunohistochemistry 1:1000
Anwendungen Immunohistochemistry, Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
30306291
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-44935-100ul
100 μL
550.00 €
100 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
30306472
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-44935-30ul
30 μL
256.00 €
30 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
TRMT5 Monoclonal antibody specifically detects TRMT5 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot
Spezifikation
Spezifikation
TRMT5
Western Blot 1:2000, Immunohistochemistry 1:1000
Monoclonal
Purified
RUO
PBS (pH 7.3) 1% BSA, 50% glycerol
57570
IgG2b
>95%
Antibody
OTI1B5
Immunohistochemistry, Western Blot
Unconjugated
Mouse
Human
KIAA1393EC 2.1.1.31, M1G-methyltransferase, TRM5 tRNA methyltransferase 5 homolog (S. cerevisiae), TRM5MGC111453, tRNA (guanine-N(1)-)-methyltransferase, tRNA [GM37] methyltransferase, tRNA methyltransferase 5, tRNA-N1G37 methyltransferase
Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 1-303 of human TRMT5(NP_065861) produced in E.coli.
Primary
Store at -20 degrees C. Avoid freeze/thaw cycles.