missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TRMU Antibody (OTI2A4), Biotin, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18105137 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18105137 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18105137 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP274629B

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

TRMU Monoclonal specifically detects TRMU in Human, Mouse, Rat, Canine, Monkey samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen TRMU
Anwendungen Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Klassifikation Monoclonal
Klon OTI2A4
Konjugat Biotin
Verdünnung Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Zusammensetzung PBS with 0.05% Sodium Azide
Gen-Alias EC 2.8.1, EC 2.8.1.-, FLJ10140, mitochondrial 5-methylaminomethyl-2-thiouridylate-methyltransferase, mitochondrial tRNA-specific 2-thiouridylase 1, MTO2 homolog, MTO2MGC99627, MTU1, TRMT, TRMT1, tRNA (5-methylaminomethyl-2-thiouridylate)-methyltransferase, tRNA 5-methylaminomethyl-2-thiouridylate methyltransferase, TRNT1
Gensymbole TRMU
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Full length recombinant protein of human TRMU (NP_060476) produced in HEK293T cells.
Reinigungsverfahren Affinity Purified
Menge 0.1 mL
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 55687.0
Zielspezies Human, Mouse, Rat, Canine, Monkey
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG2a
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.