Learn More
Interscience™ Trokar für Brühebeutel
Artikelnummer. 16312236
Ansicht ändern
Click to view available options
Autoklavierbar:
Autoklavierbar
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Autoklavierbar Packungsgröße
16312236 Autoklavierbar 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16312236 Lieferant Interscience™ Lieferanten-Nr. 513020
Verfügbar ab: 12-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Trokar kompatibel mit den meisten Schläuchen.
  • Kann mit allen Schläuchen außer solchen mit einem Innendurchmesser von 1,6 mm verwendet werden.
Spezifikation
Produkttyp Trokar
Autoklavierbar Autoklavierbar
Zur Verwendung mit (Anwendung) Flüssigkeit aus dem Beutel entnehmen
Zur Verwendung mit (Geräte) DiluFlow, DiluFlow Pro, DiluFlow Elite FlexiPump, FlexiPump Pro