Learn More
Syngene™ Rollwagen mit Füßen
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16574341 Alle ansehen Syngene Produkte
Change view
Click to view available options
Breite (metrisch):
81,28 cm
121,92 cm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Breite (metrisch) unitSize
16574341 121,92 cm 1 Stück
16534341 81,28 cm 1 Stück
2 options
Artikelnummer. 16574341
Marke: Syngene™ SYN48TRF
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rollwagen mit 4 feststehenden Füßen.
  • 4 Nivellierfüße
Spezifikation
Breite (angloamerikanisch) 48 in.
Enthält Füße
Breite (metrisch) 121,92 cm
Produkttyp Rollwagen