Learn More
Miele Professional™ Transportsystem
Artikelnummer. 10660463 Alle ansehen Miele Produkte
Change view
Click to view available options
:
4 Stufen
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
10660463 4 Stufen
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10660463 Lieferant Miele Professional™ Lieferanten-Nr. 12681000
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Transportwagen MT Mieltrans zum Be- und Entladen von Reinigungs- und Desinfektionsgeräten
  • Zur Lagerung und zum Transport von Körben und Einsätzen
  • Aufgeteilt in 4 Ebenen, die um 102,5 mm verstellbar sind
  • Fahrbar mit 4 feststellbaren Rollen
  • Bestückungsmaße 549 x 599 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material Edelstahl
Produkttyp Lager-/Transportsystem
Farbe Edelstahl
Zur Verwendung mit (Geräte) Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor
Tiefe (metrisch) 662 mm
Höhe (metrisch) 1,985 mm
Breite (metrisch) 616 mm