Learn More
Skytec™ Tromsø Sicherheitshandschuhe
Artikelnummer. 30274600 Alle ansehen Skytec Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
Klein
Mittel
Groß
Extragroß
2XL
Packungsgröße:
10 Paare
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
30274600 Klein 10 Paare
30274559 Mittel 10 Paare
30274528 Groß 10 Paare
30274594 Extragroß 10 Paare
30274630 2XL 10 Paare
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 30274600 Lieferant Skytec™ Lieferanten-Nr. SKG00026FD
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    132.83 €
    89.13 € / 10 Paare
    Sparen 43.70 €
    32% Rabatt
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Leichter, fleecegefütterter Handschuh mit atmungsaktiver, mikroporöser Nitrilbeschichtung, der hervorragenden Halt bei trockenen und nassen Bedingungen bietet.
  • Dünner und flexibler Isolierhandschuh mit vollständiger Nitrilbeschichtung
  • Vollständig eingetaucht
  • Weiches Fleecefutter für Komfort bei kalten Bedingungen
  • Die strapazierfähige und leichte Beschichtung gewährleistet die lange Lebensdauer der Handschuhe bei abrasiven Anwendungen.
  • Kontakthitzebeständig bis 100 °C / 212 °F
  • Ultrafeine Beschichtung für maximale Tastsensibilität
  • Guter Grip bei Nässe und Trockenheit
  • Minimierte Partikelabgabe
  • Die desinfizierte, antimikrobielle Beschichtung sorgt für zusätzliche Frische.
  • Passt sich perfekt an die Hand an und fühlt sich an wie eine zweite Haut
  • Touchscreen-Funktionen zur Nutzung mit Bildschirmgeräten
Spezifikation
Zertifizierungen/Konformität (Europa) CE II, UKCA, ANSI/ISEA 105-2016: Schnitt A2, EN 388:2016 + A1:2018 4232B, EN 407:2020 X1XXXX, EN 21420:2020
Bauweise Nahtloser Strick
Coating Material Nitril
Farbe Schwarz
Oberflächenbehandlung außen Rau
Hand Beidseitig tragbar
Material Nylon, Acryl
Produkttyp Isolierte Handschuhe
Größe Klein
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 212 °F
Temperature (Metric) Max 100 °C
Länge (metrisch) 230 mm