missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TROP-2 Antibody (TACSTD2/2152), DyLight 680, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18235128 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18235128 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18235128

Marke: Novus Biologicals NBP275746FR

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

TROP-2 Monoclonal specifically detects TROP-2 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen TROP-2
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon TACSTD2/2152
Konjugat DyLight 680
Verdünnung Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Gen-Alias Cell surface glycoprotein Trop-2, EGP1, EGP-1, epithelial glycoprotein-1, GA733-1GP50, gastrointestinal tumor-associated antigen GA7331, M1S1cell surface glycoprotein TROP2, Membrane component chromosome 1 surface marker 1, membrane component, chromosome 1, surface marker 1, Pancreatic carcinoma marker protein GA733-1, pancreatic carcinoma marker protein GA7331,40kD glycoprotein, identified by monoclonal GA733, TROP2GA7331, tumor-associated calcium signal transducer 2
Gensymbole TACSTD2
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Recombinant fragment of human TROP-2 protein (around aa 31-274) (exact sequence is proprietary) (Uniprot: P09758 )
Reinigungsverfahren Protein A or G purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Signal Transduction
Primär oder sekundär Primary
Testspezifität TROP-2 is a cell surface glycoprotein receptor. It is a single pass type I membrane protein containing one thyroglobulin type-1 domain, an epidermal growth factor-like repeat, a phosphatidylinositol binding site and tyrosine phosphorylation sites near the C-terminus. It plays a role in transducing intracellular calcium signals. It is expressed in trophoblast cells, cornea and multi-stratified epithelia. It is also highly expressed in several types of tumors and is involved in regulating the growth of carcinoma cells.
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG1 κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.