Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tropaeolin O
Artikelnummer. p-7050576
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2 Gramm
Artikelnummer. 11378977
Marke: Thermo Scientific Chemicals 038708.04
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 547-57-9 | C12H10N2NaO5S | 317.271 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 547-57-9
Summenformel C12H10N2NaO5S
Molekulargewicht (g/mol) 317.271
MDL-Nummer MFCD00007499
InChI-Schlüssel YOGUPPQYRWYKGT-IRIIKGHASA-N
Synonym Acid Orange 6; C.I. 14270
PubChem CID 87071197
IUPAC-Name 4-[(2Z)-2-(2-Hydroxy-4-Oxocyclohexa-2,5-dien-1-Yliden)hydrazinyl]Benzolsulfonsäure; Natrium
SMILES C1=CC(=CC=C1NN=C2C=CC(=O)C=C2O)S(=O)(=O)O.[Na]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tropaeolin O
Merck Index 14,9775
Löslichkeitsinformationen Soluble in water and alcohol
Formelmasse 316.27
Farbe Braun bis Orange
Menge 2 g
Physikalische Form Pulver