Learn More
Tropathiane, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30322855
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30322855 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30322855 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREC17894920
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Chemischer Name oder Material Tropathiane
CAS 67715-80-4
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Tropathiane
Versandbedingung +20 °C
Summenformel C8 H16 O S
Zertifizierung/Konformität ISO/IEC 17025
Synonym 2-Methyl-4-propyl-1,3-oxathiane, Tropathiane, 1,3-Oxathiane, 2-methyl-4-propyl-
InChI-Formel InChI=1S/C8H16OS/c1-3-4-8-5-6-9-7(2)10-8/h7-8H,3-6H2,1-2H3
SMILES CCCC1CCOC(C)S1
IUPAC-Name 2-Methyl-4-Propyl-1,3-Oxathian
Molekulargewicht (g/mol) 160.277
Menge 100 mg
Formelmasse 160,092 g/mol
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.