missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tropine-3-thiol Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30451904
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30451904 1 g -
30449189 25 g 25 Gramm
30450419 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30451904 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT8926751G

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 908266-48-8
Summenformel C8H16ClNS
Molekulargewicht (g/mol) 193.74
Synonym (3-endo)-8-Methyl-8-Azabicyclo[3.2.1]octane-3-thiol Hydrochloride
IUPAC-Name (5S)-8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octane-3-thiol;hydrochloride
SMILES Cl.CN1[C@H]2CCC1C[C@H](S)C2

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Tropine-3-thiol Hydrochloride
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C8H15NS.ClH/c1-9-6-2-3-7(9)5-8(10)4-6;/h6-8,10H,2-5H2,1H3;1H/t6-,7?,8+;/m0./s1
Formelmasse 193.0692
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.