Learn More
Tropinone 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30311261
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30311261 1 mL 1 Milliliter
1 options
Artikelnummer. 30311261
Marke: Dr. Ehrenstorfer DREA17894924AL100
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tropinone
CAS 532-24-1
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Tropinone
Versandbedingung +20°C
Summenformel C8 H13 N O
Konzentration 100 μg/mL
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym 1αH,5αH-Tropan-3-one (8CI), Tropanone (6CI), Tropinone (7CI), 8-Methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-one, 3-Tropanone, 3-Tropinone, N-Methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-one, NSC 118012, Tropanon, Tropinon, 8-Azabicyclo[3.2.1]octan-3-one, 8-methyl-
InChI-Formel InChI=1S/C8H13NO/c1-9-6-2-3-7(9)5-8(10)4-6/h6-7H,2-5H2,1H3/t6-,7+
SMILES CN1[C@@H]2CC[C@H]1CC(=O)C2
IUPAC-Name (1R,5S)-8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-one
Solvent or Matrix Acetonitrile
Molekulargewicht (g/mol) 139.195
Menge 1 mL
Formelmasse 139.0997 g/mol