Learn More
Tropinon, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11371477
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11371477
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L02011.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 532-24-1 | C8H13NO | 139.20 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 532-24-1
Summenformel C8H13NO
Molekulargewicht (g/mol) 139.20
MDL-Nummer MFCD00005549
InChI-Schlüssel QQXLDOJGLXJCSE-UHFFFAOYNA-N
Synonym tropinone, 8-methyl-8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-one, 3-tropanone, tropanone, tropanon, tropinon, tropionone, 3-tropinone, 8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-one, 8-methyl, 1.alpha.h,5.alpha.h-tropan-3-one
PubChem CID 79038
IUPAC-Name 8-Methyl-8-Azabicyclo[3.2.1]Octan-3-on
SMILES CN1C2CCC1CC(=O)C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tropinone
Schmelzpunkt 40°C to 43°C
Siedepunkt 227°C
Flammpunkt 90°C (194°F)
Geruch Geruchsneutral
Menge 100 g
Beilstein 2329
Formelmasse 139.2
Reinheit (%) 99%