Learn More
Tropolone, TRC
Artikelnummer. 30012514
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
25 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30012514 50 g 50 Gramm
17910565 10 g 10 Gramm
17941925 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30012514 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT89270550G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 533-75-5
Summenformel C7 H6 O2
Molekulargewicht (g/mol) 122.121
Synonym 2-Hydroxy-2,4,6-cycloheptatrien-1-one, 2-Hydroxytropone, NSC 89303, Purpurocatechol, α-Tropolone
IUPAC-Name 2-hydroxycyclohepta-2,4,6-trien-1-one
SMILES OC1=CC=CC=CC1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tropolone
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 50 g
InChI-Formel InChI=1S/C7H6O2/c8-6-4-2-1-3-5-7(6)9/h1-5H,(H,8,9)
Formelmasse 122.0368
Reinheit (%) >95%