Learn More
Troponin C (cardiac) Antibody, Alexa Fluor™ 594, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Novus Biologicals NBP2-99435AF594
Artikelnummer. 18329473
  • 415.00 € / 0.10 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Troponin C (cardiac) Polyclonal specifically detects Troponin C (cardiac) in Mouse samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Troponin C (cardiac)
Polyclonal
Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin
cardiac troponin C, CMD1Z, CMH13, slow twitch skeletal/cardiac muscle troponin C, TNC, TN-C, TNNC, troponin C type 1 (slow), troponin C, slow, troponin C, slow skeletal and cardiac muscles, troponin C1, slow
Produced in rabbits immunized with a synthetic peptide corresponding to the center region of mouse Troponin C (cardiac).
0.1 mL
Cell Biology, Cellular Markers
7134
Store at 4°C in the dark.
IgG
Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Alexa Fluor 594
50mM Sodium Borate
Rabbit
Antigen Affinity-purified