Learn More
Troponin C (cardiac) Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
216.00 € - 326.00 €
Spezifikation
Antigen Troponin C (cardiac)
Verdünnung ELISA 1:5000-1:10000
Anwendungen ELISA
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
18615545
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP2-99682-100ul
100 μg
326.00 €
100 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
18690056
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP2-99682-50ul
50 μg
216.00 €
50 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
Troponin C (cardiac) Polyclonal antibody specifically detects Troponin C (cardiac) in Human samples. It is validated for ELISA
Spezifikation
Spezifikation
Troponin C (cardiac)
ELISA
Unconjugated
Rabbit
Cell Biology, Cellular Markers
0.2 um filtered solution in PBS
7134
IgG
Antigen and protein A Affinity-purified
ELISA 1:5000-1:10000
Polyclonal
Purified
RUO
Human
cardiac troponin C, CMD1Z, CMH13, slow twitch skeletal/cardiac muscle troponin C, TNC, TN-C, TNNC, troponin C type 1 (slow), troponin C, slow, troponin C, slow skeletal and cardiac muscles, troponin C1, slow
Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Human Troponin C (cardiac) (Accession#: NP_003271.1; Met1-Glu161)
Primary
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.