Learn More
Troponin C (cardiac) Antibody, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18147317 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
25 μL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
25 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18147317 0.1 mL 0.10 Milliliter
18690366 25 μL 25 Mikroliter
2 options
Artikelnummer. 18147317
Marke: Novus Biologicals NBP237958
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
Troponin C (cardiac) Polyclonal specifically detects Troponin C (cardiac) in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Troponin C (cardiac)
Anwendungen Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200
Zusammensetzung PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
Gen-Zugriffsnummer P63316
Gen-Alias cardiac troponin C, CMD1Z, CMH13, slow twitch skeletal/cardiac muscle troponin C, TNC, TN-C, TNNC, troponin C type 1 (slow), troponin C, slow, troponin C, slow skeletal and cardiac muscles, troponin C1, slow
Gensymbole TNNC1
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: NADGYIDLDELKIMLQATGETITEDDIEELM
Reinigungsverfahren Affinity Purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cellular Markers, Cytoskeleton Markers
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 7134
Testspezifität Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG