Learn More
Invitrogen™ Human Troponin T (TNNT1) ELISA Kit
Artikelnummer. 15465163
Change view
Click to view available options
Menge:
5 x 96 Tests
96 Tests
Unit Size:
1 Set
1 Stück
Product Code. Menge unitSize
15465163 96 Tests 1 Set
17115599 5 x 96 Tests 1 Stück
2 options
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Product Code. 15465163
Brand: Invitrogen™ EHTNNT1
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
ELISA
The Human Troponin T (TNNT1) ELISA quantitates Hu TNNT1 in human serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu TNNT1. Principle of the method The Human TNNT1 solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
Das von diesem Gen codierte Protein ist die Tropomyosin-bindende Untereinheit des Troponin-Komplexes, die sich auf den dünnen Fasern der quergestreiften Muskeln befindet und die Muskelkontraktion als Reaktion auf Veränderungen der intrazellulären Calciumionenkonzentration reguliert. Mutationen in diesem Gen wurden sowohl mit der familiären hypertrophen Kardiomyopathie als auch mit der Dilatation der Kardiomyopathie in Verbindung gebracht. Transkripte für dieses Gen durchlaufen eine alternative Spleißung, die viele gewebespezifische Isoformen zur Folge hat. Einige dieser Varianten sind jedoch noch nicht in vollem Umfang bestimmt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Zugriffsnummer Gehäuse P13805
Assay-Bereich 0.391 bis 25 ng/ml
Assay-Empfindlichkeit: 0,35 ng/mL
Kalibrierbereich 0.35 bis 25 ng/ml
Assay Festphasen-Sandwich-ELISA
Konjugat Biotin
Produkttyp ELISA-Kit
Proteinfamilie Weitere Proteine
Probentyp Plasma, Serum, Überstand
Spezifität Dieses ELISA-Kit zeigt keine Kreuzreaktivität mit den folgenden getesteten Zytokinen: Humanes ADAM-9, Angiopoietin 2, APRIL, BMP-2, BMP-9, C5a, Cathepsin L, CD200, CD97, Chemerin, DcR3, FABP2, FAP, FGF-19, Galectin-3, HGF R, IFN-gamma, IGF-2, IGF-2 R, IL-1R6, IL-24, IL-33, Kallikrein 14, Legumain, LOX-1, MBL, Neprilysin, Notch-1, NOV, Osteoactivin, PD-1, PGRP-5, Serpin A4, sFRP-3, Thrombomodulin, TLR2, TRAIL R1, WIF-1
Ausreichend für 96 Assays
Zielspezies Human
Zur Verwendung mit (Anwendung) ELISA, Protein-Assays, Proteinbiologie, Krebsbiologie, Immunologie, Neurowissenschaften, Neurobiologie, Proteinnachweis, Proteinanalyse
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Gen-ID (Entrez) 7138
Gensymbol AMN,NEM5,STNT,TNT,TNTS
Interassay-VK < 12 %
Intraassay-VK < 10 %
Kitinhalt Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Standard, Biotinylierter Nachweisantikörper, Biotinylierter Nachweisantikörper, SAV-HRP, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten
Marker oder Farbstoff HRP
Menge 96 Tests
Kennzeichnung RUO
Forschungsgebiet Cardiovascular Research
Probenvolumen Plasma, 50 μl; Serum, 50 μl; Überstand, 100 μl
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Synonym ANM, NEM5, STNT, TNT, TNTS
Ziel Human
Prüfzeit 1 h 20 min
Gesamte Assay-Zeit 4 h 45 min