Learn More
Invitrogen™ Human Troponin T (TNNT1) ELISA Kit
Artikelnummer. 17115599
Click to view available options
Menge:
5 x 96 Tests
96 Tests
Packungsgröße:
1 Set
1 Stück
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 17115599
Marke: Invitrogen™ EHTNNT1X5
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
ELISA
The Human Troponin T (TNNT1) ELISA quantitates Hu TNNT1 in human serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu TNNT1. Principle of the method The Human TNNT1 solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
Das von diesem Gen codierte Protein ist die Tropomyosin-bindende Untereinheit des Troponin-Komplexes, die sich auf den dünnen Fasern der quergestreiften Muskeln befindet und die Muskelkontraktion als Reaktion auf Veränderungen der intrazellulären Calciumionenkonzentration reguliert. Mutationen in diesem Gen wurden sowohl mit der familiären hypertrophen Kardiomyopathie als auch mit der Dilatation der Kardiomyopathie in Verbindung gebracht. Transkripte für dieses Gen durchlaufen eine alternative Spleißung, die viele gewebespezifische Isoformen zur Folge hat. Einige dieser Varianten sind jedoch noch nicht in vollem Umfang bestimmt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zugriffsnummer P13805
Assay-Bereich 0,391 ng/mL bis 25 ng/mL
Assay-Empfindlichkeit: 0,35 ng/mL
Kalibrierbereich 0,35 ng/mL bis 25 ng/mL
Assay Festphasen-Sandwich-ELISA
Konjugat Biotin
Produkttyp ELISA-Kit
Proteinfamilie Weitere Proteine
Probentyp Plasma, Serum, Überstand
Spezifität Dieses ELISA-Kit zeigt keine Kreuzreaktivität mit den folgenden getesteten Zytokinen: Humanes ADAM-9, Angiopoietin 2, APRIL, BMP-2, BMP-9, C5a, Cathepsin L, CD200, CD97, Chemerin, DcR3, FABP2, FAP, FGF-19, Galectin-3, HGF R, IFN-gamma, IGF-2, IGF-2 R, IL-1R6, IL-24, IL-33, Kallikrein 14, Legumain, LOX-1, MBL, Neprilysin, Notch-1, NOV, Osteoactivin, PD-1, PGRP-5, Serpin A4, sFRP-3, Thrombomodulin, TLR2, TRAIL R1, WIF-1
Ausreichend für 5 x 96 Assays
Zielspezies Human
Zur Verwendung mit (Anwendung) ELISA, Protein-Assays, Proteinbiologie, Krebsbiologie, Immunologie, Neurowissenschaften, Neurobiologie, Proteinnachweis, Proteinanalyse
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Gen-ID (Entrez) 7138
Gensymbol AMN,NEM5,STNT,TNT,TNTS
Interassay-VK <12%
Intraassay-VK <10%
Kitinhalt Waschpuffer, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Assay-Verdünnungsmittel-Konzentrat, Vorbeschichtete 96-Well-Platten, Chromogen, Standard, Biotinylierter Nachweisantikörper, Stopplösung, SAV-HRP
Marker oder Farbstoff HRP
Menge 5 x 96 Tests
Kennzeichnung RUO
Forschungsgebiet Cardiovascular Research
Probenvolumen Plasma, 50 μl; Serum, 50 μl; Überstand, 100 μl
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Synonym ANM, NEM5, STNT, TNT, TNTS
Ziel Human
Prüfzeit 1 h 20 min
Gesamte Assay-Zeit 4 h 45 min