Learn More
Trospiumchlorid, TRC
Artikelnummer. 30455151
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30455151 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30455151 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT8928001G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Trospium chloride
CAS 10405-02-4
Summenformel C25 H30 N O3 . Cl
Menge 1 g
Synonym Trospium chloride, (1R,3r,5S)-3-[(Hydroxydiphenylacetyl)oxy]spiro[8-azoniabicyclo[3.2.1]octane-8,1'-pyrrolidinium] chloride, Spiro[8-azoniabicyclo[3.2.1]octane-8,1'-pyrrolidinium]','3-[(2-hydroxy-2,2-diphenylacetyl)oxy]-','chloride (1:1)','(1α,3β,5α)-, Spiro[1αH,5αH-nortropane-8,1'-pyrrolidinium]','3α-hydroxy-','chloride','benzilate (8CI), Spiro[8-azoniabicyclo[3.2.1]octane-8,1'-pyrrolidinium]','3-[(hydroxydiphenylacetyl)oxy]-','chloride','(1α,3β,5α)- (9CI), Benzilic acid','ester with 3α-hydroxyspiro[1αH,5αH-nortropane-8,1'-pyrrolidinium] chloride (8CI), As XVII, Azoniaspiro compound XVII, Azoniaspiro(3α-benziloyloxynortropane-8,1'-pyrrolidine) chloride, Keptan, Relaspium, Sanctura, Sanctura XR, Spasmex, Spasmo 3, Spasmo-lyt, Trospium chloride, Trozyd
InChI-Formel InChI=1S/C25H30NO3.ClH/c27-24(25(28,19-9-3-1-4-10-19)20-11-5-2-6-12-20)29-23-17-21-13-14-22(18-23)26(21)15-7-8-16-26;/h1-6,9-12,21-23,28H,7-8,13-18H2;1H/q+1;/p-1/t21-,22+,23+;
SMILES [Cl-].OC(C(=O)O[C@H]1C[C@H]2CC[C@@H](C1)[N+]23CCCC3)(c4ccccc4)c5ccccc5
IUPAC-Name [(1S,5R)-Spiro[8-azoniabicyclo[3.2.1]octan-8,1'-azolidin-1-ium]-3-yl] 2-hydroxy-2,2-diphenylacetat;chlorid
Molekulargewicht (g/mol) 427.96
Formelmasse 427.1914