missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
Transient receptor potential ion channels (TRPCs) are a superfamily of six transmembrane segment-spanning, gated cation channels. TRPA1 is a TRP-related channel that responds to cold temperatures and pungent compounds and plays a role in both nociceptor and hair cell transduction. It is a transformation -associated gene product in lung epithelia, whereas its protein distribution is primarily restricted to sensory neurons. Blocking TRPA1 may be a therapeutic target for treating cold hyperalgesia caused by inflammation and nerve damage. It is now known that TRPA1 protein is also widely expressed outside of the CNS and is dys-regulated during oncogenic transformation.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | TRPA1 |
| Anwendungen | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Flow Cytometry |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konzentration | 0.34 mg/mL |
| Konjugat | Unconjugated |
| Zusammensetzung | PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 |
| Gen | TRPA1 |
| Gen-Zugriffsnummer | O75762, Q8BLA8 |
| Gen-Alias | ANKTM1, TRPA1 |
| Gensymbole | Trpa1 |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?