missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TRPM6 (extracellular) Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Artikelnummer. 15923835
Change view
Click to view available options
Menge:
50 μL
Packungsgröße:
50 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
15923835 50 μL 50 Mikroliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15923835

Marke: Invitrogen PA577326

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

Product is shipped at room temperature as a lyophilized powder and should be stored at -20 °C upon receipt. Reconstitution: add 50 μL of deionized water.

TRPM6 is predomitly expressed in the kidney and colon, and encodes a protein containing an ion channel domain and a protein kinase domain. TRPM6 is crucial for magnesium homeostasis, and plays an essential role in epithelial magnesium transport and in the active magnesium absorption in the gut and kidney. Further, TRPM6 is an essential ion channel and serine/threonine-protein kinase, and is crucial for magnesium homeostasis. TRPM6 has an important role in epithelial magnesium transport and in the active magnesium absorption in the gut and kidney. Isoforms of the type M6-kinase lack the ion channel region. Mutations in TRPM6 are associated with hypomagnesemia with secondary hypocalcemia. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been noted for this gene. TRPC7 is thought to form a receptor-activated non-selective calcium permeant cation channel. TRPC7 is probably is operated by a phosphatidylinositol second messenger system activated by receptor tyrosine kinases or G-protein coupled receptors. TRPC7 is also activated by diacylglycerol (DAG). Further, TRPC7 may also be activated by intracellular calcium store depletion.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen TRPM6 (extracellular)
Anwendungen Immunohistochemistry, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.9 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 1% BSA and 0.05% sodium azide; pH 7.4
Gen Trpm6
Gen-Zugriffsnummer Q8CIR4
Gen-Alias TRPM6
Gensymbole Trpm6
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Peptide CVKDYDLERGPDEK, corresponding to amino acid residues 802-815 of mouse TRPM6
Reinigungsverfahren Antigen affinity chromatography
Menge 50 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 225997, 293874
Zielspezies Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung -20°C
Produkttyp Antibody
Form Lyophilized
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.