Learn More
TRPV2 Rabbit Polyclonal Antibody, Proteintech
Artikelnummer. 30234135 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
150 μL
20 μL
Packungsgröße:
150 Mikroliter
20 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30234135 20 μL 20 Mikroliter
30234158 150 μL 150 Mikroliter
2 options
Artikelnummer. 30234135
Marke: Proteintech 159911AP20UL
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
The TRPV2 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human TRPV2. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The TRPV2 antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.
Spezifikation
Antigen TRPV2
Anwendungen Western Blot, ELISA
Konzentration 400 μg/mL
Konjugat Unconjugated
Gensymbole MGC12549; VRL; VRL-1; VRL1
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant Protein
Reinigungsverfahren Antigen affinity purification
Menge 20 μL
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 51393
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Molekulargewicht des Antikörpers 90 kDa
Produkttyp Polyclonal Antibody
Form Liquid
Isotype IgG