Learn More
Heathrow Scientific™ True North™ Mini-Kühler
Artikelnummer. 16330686 Alle ansehen Heathrow Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Array:
3 x 4
4 x 8
8 x 12
Farbe:
Blau
Grün
Grün
Beschreibung:
Deckel mit Gelfüllung
Durchsichtiger Deckel
Withstand Temperature (Metric):
-20 °C
-20 °C; Temp. Retention: -15 °C für 1 Std.
0 °C
0 °C; Temp. Retention: 1 °C für 2 Std.
0 °C; Temp. Retention: 1 °C für 5 Std.
Packungsgröße:
1 Stück
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Array Farbe Beschreibung Withstand Temperature (Metric) unitSize
16330686 4 x 8 Blau Durchsichtiger Deckel -20 °C 1 Stück
16390676 3 x 4 Grün Durchsichtiger Deckel 0 °C 1 Stück
16300686 4 x 8 Grün Durchsichtiger Deckel 0 °C; Temp. Retention: 1 °C für 2 Std. 1 Stück
16310686 4 x 8 Grün Deckel mit Gelfüllung 0 °C; Temp. Retention: 1 °C für 5 Std. 1 Stück
16320686 3 x 4 Blau Durchsichtiger Deckel -20 °C 1 Stück
16340686 4 x 8 Blau Deckel mit Gelfüllung -20 °C; Temp. Retention: -15 °C für 1 Std. 1 Stück
16350686 8 x 12 Blau Durchsichtiger Deckel -20 °C 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 16330686 Lieferant Heathrow Scientific™ Lieferanten-Nr. HS120074
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Der True North™ Mini Cooler schützt temperaturempfindliche Proben auf dem Labortisch oder im Tiefkühlgerät. Der Mini-Kühler ist ideal, um PCR™ Reagenzien, Enzyme und andere biochemische Reagenzien während der Arbeit am Labortisch kühl zu halten.
  • Hergestellt aus Polycarbonat
  • Der Kühler hat rutschfeste Gummifüße
  • Deckel mit Gitter und fester Position für eine einfache Probenidentifizierung
  • Erhältlich mit Deckel, der mit Isoliergel gefüllt ist
Spezifikation
Farbe Blau
Höhe (metrisch) 10 cm
Höhe (angloamerikanisch) 3,9 in.
Länge (metrisch) 24,5 cm
Länge (angloamerikanisch) 9,6 in.
Breite (metrisch) 10,5 cm
Breite (angloamerikanisch) 4,1 in.
Beschreibung Durchsichtiger Deckel
Zur Verwendung mit (Anwendung) Röhrchen
Aufnahmevermögen Röhrchen
Menge Je 1
Array 4 x 8
Material Polycarbonat
Typ Kühler
Kapazität (metrisch) 0,5 bis 2 ml
Withstand Temperature (Metric) -20 °C