Beschreibung
- Hergestellt aus Polycarbonat
- Der Kühler hat rutschfeste Gummifüße
- Deckel mit Gitter und fester Position für eine einfache Probenidentifizierung
- Erhältlich mit Deckel, der mit Isoliergel gefüllt ist
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Grün |
| Höhe (metrisch) | 10 cm |
| Höhe (angloamerikanisch) | 3,9 in. |
| Länge (metrisch) | 14,5 cm |
| Länge (angloamerikanisch) | 5,7 in. |
| Breite (metrisch) | 10,5 cm |
| Breite (angloamerikanisch) | 4,1 in. |
| Beschreibung | Durchsichtiger Deckel |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Röhrchen |
| Aufnahmevermögen | Röhrchen |
| Mehr anzeigen |