Learn More
Heathrow Scientific True North™ Mini-Kühler
Der True North™ Mini Cooler schützt temperaturempfindliche Proben auf dem Labortisch oder im Tiefkühlgerät. Der Mini-Kühler ist ideal, um PCR™ Reagenzien, Enzyme und andere biochemische Reagenzien während der Arbeit am Labortisch kühl zu halten.
164.00 € - 324.00 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Röhrchen |
---|---|
Aufnahmevermögen | Röhrchen |
Menge | 1 pro St. |
Material | Polycarbonat |
Typ | Kühler |
Produktcode | Marke | Array | Farbe | Beschreibung | Withstand Temperature (Metric) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Array | Farbe | Beschreibung | Withstand Temperature (Metric) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
16390676
|
Heathrow Scientific
HS120070 |
3 x 4 | Grün | Durchsichtiger Deckel | 0 °C; Temp. Retention: 1 °C für 3 Std. |
164.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
16300686
|
Heathrow Scientific
HS120071 |
4 x 8 | Grün | Durchsichtiger Deckel | 0 °C; Temp. Retention: 1 °C für 2 Std. |
269.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
16310686
|
Heathrow Scientific
HS120072 |
4 x 8 | Grün | Deckel mit Gelfüllung | 0 °C; Temp. Retention: 1 °C für 5 Std. |
312.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
16320686
|
Heathrow Scientific
HS120073 |
3 x 4 | Blau | Durchsichtiger Deckel | -20 °C; Temp. Retention: -15 °C für 1 Std. |
169.25 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
16330686
|
Heathrow Scientific
HS120074 |
4 x 8 | Blau | Durchsichtiger Deckel | -20 °C; Temp. Retention: -15 °C für 1 Std. |
324.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
16340686
|
Heathrow Scientific
HS120075 |
4 x 8 | Blau | Deckel mit Gelfüllung | -20 °C; Temp. Retention: -15 °C für 1 Std. |
312.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
16350686
|
Heathrow Scientific
HS120076 |
8 x 12 | Blau | Durchsichtiger Deckel | -20 °C; Temp. Retention: -15 °C für 2 Std. |
312.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
Beschreibung
- Hergestellt aus Polycarbonat
- Der Kühler hat rutschfeste Gummifüße
- Deckel mit Gitter und fester Position für eine einfache Probenidentifizierung
- Erhältlich mit Deckel, der mit isolierendem Gel gefüllt ist
Spezifikation
Röhrchen | |
1 pro St. | |
Kühler |
Röhrchen | |
Polycarbonat |