Learn More
Invitrogen™ TrueGuide™ sgRNA Negative Control, non-targeting 1
Beschreibung
TrueGuide negative controls are non-targeting gRNA sequences that do not recognize any sequence in the human or mouse genome and provide a non-edited control when performing analysis on pooled populations of edited cells.
Nicht gezielte gRNA-Sequenzen, die keine Sequenz im Genom des Menschen oder Mausgenom erkennen und eine nicht editierte Kontrolle bei der Durchführung von Analysen an gepoolten Populationen von bearbeiteten Zellen bieten.
Validierte crRNA-Negativkontrolle. Universelle Kontrolle für Maus und Mensch
Especificaciones
Especificaciones
| Inhalt und Lagerung | Wird als getrocknete RNA geliefert. Getrocknete RNA bei Raumtemperatur lagern; resuspendierte RNA bei -5 bis -30°C. In Nuklease-freiem Wasser oder TE resuspendieren. |
| Format | Rörchen |
| Regelungsart | Negativkontrolle |
| RNAi Type | gRNA |
| Spezies | Human, Maus |
| Produktlinie | TrueGuide |
| Produkttyp | gRNA |
| Menge | 3 nmol |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.